Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BISTABIL™, poignée hexagonale
Creux avec pointe anti-goutte et poignée hexagonale. Le bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BRAND™ BISTABIL™ est fabriqué en Boro 3.3 selon les normes DIN 12252.
Marque:  BRAND™ 144625
5.94 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10039970
  • 7.25€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
  • Creux
  • Poignée hexagonale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
Verre borosilicaté
Conique
NS 19/26
Bouchon à joint rodé conique
Nom du produit
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BISTABIL™, poignée hexagonale > Taille : NS 19/26