Learn More
Invitrogen™ Oxidized Low-density Lipoprotein (OxLDL) and DiI-OxLDL
Study lipid transport and atherosclerosis with oxidized LDL (OxLDL) and the fluorescently labeled DiI-OxLDL. Oxidized forms of human low-density lipoprotein (LDL) are used to examine scavenger receptor-mediated endocytosis of OxLDL by macrophages and endothelial cells.
Marque:  Invitrogen™ L34357
183.92 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15643308
  • 242.00€ / 200µL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1 x 200 μL OxLDL, 2.5 mg/mL
Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.
Solution
200 μl
Humaine
Unconjugated
Cell Viability, Cell Proliferation and Function
Molecular Probes™
Glace
LDL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3057995 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog NumberL34357
Numéro de lot3048906 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2024 Catalog NumberL34357
Numéro de lot3011685 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2024 Catalog NumberL34357
Numéro de lot2983154 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog NumberL34357
Numéro de lot2941308 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/06/2024 Catalog NumberL34357
Nom du produit
Invitrogen™ Oxidized Low-density Lipoprotein (OxLDL) and DiI-OxLDL > OxLDL