Learn More
Invitrogen™ Oxidized Low-density Lipoprotein (OxLDL) and DiI-OxLDL
Study lipid transport and atherosclerosis with oxidized LDL (OxLDL) and the fluorescently labeled DiI-OxLDL. Oxidized forms of human low-density lipoprotein (LDL) are used to examine scavenger receptor-mediated endocytosis of OxLDL by macrophages and endothelial cells.
242.00€ - 473.00€
Spécification
Contenu et stockage 1 x 200 μL OxLDL, 2.5 mg/mL
Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.
À utiliser avec (application) Cell Viability, Cell Proliferation and Function
Forme Solution
Gamme de produits Molecular Probes™
Quantité 200 μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Conjugué Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Conjugué Prix Quantité et disponibilité  
15643308
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
L34357
Unconjugated
242.00€
200µL
15686139
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
L34358
Dil-OxLDL
473.00€
200µL
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1 x 200 μL OxLDL, 2.5 mg/mL
Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.
Solution
200 μl
Humaine
Cell Viability, Cell Proliferation and Function
Molecular Probes™
Glace
LDL
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Oxidized Low-density Lipoprotein (OxLDL) and DiI-OxLDL