Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles TSP (transfert en phase solide) Nunc™ Immuno
Simplifiez la sélection des hybridomes avec les couvercles TSP (transfert en phase solide) Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno pour la production d’anticorps. À utiliser pour les inoculations bactériennes de plaques à 96 puits.
Marque: Thermo Scientific™ 445497
423.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Simplifiez la sélection des hybridomes avec les couvercles TSP (transfert en phase solide) Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno pour la production d’anticorps. À utiliser en association avec le Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ pour les inoculations bactériennes de plaques à 96 puits. Les couvercles TSP (transfert en phase solide) Nunc Immuno possèdent des propriétés d’adsorption uniforme, pour une sélection efficace.
- Idéal pour la sélection des cultures d’hybridomes pour la production d’anticorps
- Pour la sélection des hybridomes dans l’OmniTray
- Propriétés d’adsorption uniforme
- Couvercle à 96 broches pour inoculations bactériennes de plaques à 96 puits
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
127,4 mm | |
1 | |
85,3 mm | |
Couvercle de plaque | |
Plaque à 96 puits, OmniTray |
Anse d’inoculation | |
Stériles | |
50 | |
Case of 50 | |
Sélection d’hybridomes | |
Nunc |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
182950 | Certificat d'irradiation | 09/01/2025 | 445497 |
182950 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 445497 |
177144 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 445497 |
165982 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 445497 |
162808 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 445497 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30