Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour plaques en polystyrène 96/384 puits
GREENER_CHOICE
Protègent les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage
Marque:  Fisherbrand™ 236400
154.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11927964
  • 205.00€ / 180 pièces
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Protègent les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage
  • transparent
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Non stérile
Idéal pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication, les matrices et le stockage
Plaque 96 puits
Polystyrène
180
Couvercle de plaque
Vidéos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Couvercle pour plaques en polystyrène 96/384 puits > Couvercle ; non stérile ; transparent