Learn More
BRAND™ Lames de microscope
Fabriqués en verre sodocalcique transparent de classe 3 hydrolytique.
Marque: BRAND™ 474701
170.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Épaisseur d’env. 1 mm
- Dimensions approx. 76. x 26 mm
- Il est recommandé d’utiliser des lames avec des bords rodés pour réduire les risques de blessures
- Pour protéger contre l’humidité pénétrante, l’ensemble de l’unité de conditionnement est également disponible en option dans un sachet en aluminium
- Quantité de la boîte de 2500, 50 boîtes de 50 lames
Spécification
76 mm | |
2500 | |
Coupure | |
Verre sodocalcique | |
Transparent | |
50 boîtes de 50 lames |
26 mm | |
50 | |
Non | |
1 mm | |
Extrémités non dépolies | |
76 x 26 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30