Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Pacific™ RO
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Améliorez la production fonctionnelle et économique d’eau de haute pureté grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO. Ce système modulaire d’osmose inverse pour laboratoire a été spécifiquement développé pour une production économique et fonctionnelle d’eau ultrapure.
• Excellent rapport fiabilité/prix
• Alimentation eau de réseau
• Purification par osmose inverse pour dessalage d'eau à dureté stabilisée
• Utilisable sur paillasse ou en fixation murale
• Contrôleur avec affichage permanent de la conductivité eau alimentation et produite
• Cuves de stockage 30 ou 60L à montage mural optionnelles.
Spécification
Spécification
| Rétention bactérienne | 99% |
| Description | Barnstead Pacific RO 3 |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | Intégrée |
| Débit | 3 L/hr. |
| Type d’eau de production | Osmose inverse (type 3) |
| Type | Système de purification d’eau par osmose inverse |
| Connecteur pour l’alimentation en eau | 3/4 in. NPT |
| Pression de fonctionnement | 1,5 à 6 bar |
| Performance de perméabilité | 3 l/h |
| Consommation électrique | 0.1 kW |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.