Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 120-5 C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6,50% ; Taille de pore : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720050.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Octyl | |
HPLC | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
C8 | |
60°C | |
C8 | |
6,5% | |
No | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Hydrophobe | |
125 mm | |
Acétonitrile / eau | |
5 μm | |
120 Å | |
350 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
HPLC analytique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 120-5 C8 > Diamètre intérieur : 4,6mm ; Longueur : 125mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu