Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 120-5 C8
Code produit. p-8012276 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10461462
Marque: Macherey-Nagel™ 720050.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6,50% ; Taille de pore : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 125 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Solvants C8
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 6,5%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” No
Phase Phase inverse
Type Colonne EC
Technique HPLC analytique