Learn More
VITLAB™ Béchers Griffin en PP
En PP très transparent pour une visibilité optimale. Les béchers Griffin en PP Vitlab™ possèdent des graduations bleues gravées en relief, faciles à lire, pour des mesures de précision.
Marque: VITLAB™ 618081
Description
- Hautement transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
- Adaptés aux denrées alimentaires
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Translucide | |
500 ml | |
117,5 mm | |
6/boîte | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle graduée moulée et imprimée |
94 mm | |
PP | |
50 ml | |
125°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056 | |
Griffin |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VITLAB™ Béchers Griffin en PP > Capacité : 500 ml ; diamètre : 88 mm ; hauteur : 122 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu