Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ SAS C1
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 pour séparer les composés modérément polaires et multifonctionnels.
Marque: Thermo Scientific™ 30505-124630
Description
- Matériau de phase inverse à courte chaîne alkyle
- Sélectivité pour les composés polaires et multifonctionnels
- Elles peuvent être utilisées pour les séparations par paire d’ions
Spécification
Colonne analytique | |
120 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C1 | |
2,50% | |
No |
4,6 mm de dia.int. | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Mode mixte | |
Phase inverse et appariement d’ions |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.