Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G Immunoprecipitation Kit
Dynabeads Protein G Immunoprecipitation Kit is intended for immunoprecipitation (IP) and includes all reagents and buffers required to perform IP using your own antibody.
Marque:  Invitrogen™ 10007D
491.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10278723
  • 584.00€ / 1 kit
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2804814 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10007D
Numéro de lot2807222 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10007D
Numéro de lot2804781 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10007D
Numéro de lot2800623 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10007D
Numéro de lot2826326 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10007D
Nom du produit
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G Immunoprecipitation Kit > 2 mL