Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes à poire de classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot par emballage du fabricant. Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Marque:  Brand™ 30502
73.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11823980
  • 116.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE-M
0,008 mL
1 ml
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Ambré
12 paquet
Bleu
Pipette volumétrique avec bulbe
Certificats
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS > Capacité : 1 ml
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado