Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes à poire de classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot par emballage du fabricant. Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Marque: Brand™ 30512
47.93 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Délai de réponse : 5 secondes.
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
- Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M | |
0,02 mL | |
10 ml |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Ambré | |
6/boîte | |
Rouge | |
Pipette volumétrique avec bulbe |