Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons à ouverture standard
Dotés d’un dia. ext. nominal de 5 mm, ces inserts Thermo Scientific™ National s’adaptent à la plupart des flacons à sertir à ouverture standard.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-K465
Description
Dotés d’un dia. ext. nominal de 5 mm, ces inserts Thermo Scientific™ National s’adaptent à la plupart des flacons à sertir à ouverture standard.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
C4013-K465 | |
250 μl | |
National |
Kimshield Glass | |
Fond plat | |
Insert |