Learn More
Merck Anneaux de chambre de diffusion
Anneaux en plexiglas diamètre 14 mm à utiliser avec la chambre de diffusion
Marque:  Merck PR0001400
Code produit. 10035291
  • 461.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible avec ou sans orifice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de chambre de diffusion
Pas de trou
0,55 in
Plexiglas™
Anneaux en Plexiglas™
14 mm
Nom du produit
Merck Anneaux de chambre de diffusion > Anneaux de chambre de diffusion sans trous