Learn More
Ohaus™ Microcentrifugeuse Frontier™ série 5000
Micro-centrifugeuse de paillasse fiable, idéale pour les applications de laboratoire à haute vitesse.
Marque:  Ohaus™ 30130866
2029.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15876752
  • 2215.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliFonctionnement à haute vitesse pour une gamme d’applications de laboratoire essentielles, telles que la préparation d’ADN / ARN, l’ultrafiltration, etc./liliLes rotors de confinement biologique permettent la recherche impliquant des échantillons dangereux./liliConçues pour faciliter le fonctionnement, ces centrifugeuses disposent d’une interface intuitive, avec tous les paramètres clés immédiatement accessibles pour l’observation et le réglage./liliLa taille compacte permet d’obtenir un gain d’espace appréciable sur la paillasse de laboratoire./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
21 953 x g
CEFCC
Micro-centrifugeuse, vitesse max. de 15200 tr/min, FCR max. de 21953 x g
393,00 x 287,00 x 292,000 mm
393,00 mm
Non
17,000 kg
Série Frontier™ 5000 Micro
LCD rétroéclairé
270 W
Centrifugeuse, Micro, 230 V, FC5515
15,50 po
200 à 15 200 tr/min
292,000 x 287,00 x 393,00 mm
10 s à 99 h 59 min 59 s Continu
230 V
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Ohaus™ Microcentrifugeuse Frontier™ série 5000 > Dimensions : 292 mm x 393 mm x 287 mm, 17 kg