Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons à ouverture standard
Dotés d’un dia. ext. nominal de 5 mm, ces inserts Thermo Scientific™ National s’adaptent à la plupart des flacons à sertir à ouverture standard.
42.65€ - 320.28€
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de base | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de base | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10688995
|
Thermo Scientific™
C4012-531L |
C4012-531L | 225 µl | Conique | Point de précision | N/A | ||||||
12430098
|
Thermo Scientific™
C4012-K530 |
C4012-K530 | 200 μl | Conique | Polyspring, Pulled point | N/A | ||||||
12480158
|
Thermo Scientific™
C4013-K465 |
C4013-K465 | 250 μl | Fond plat | N/A | |||||||
Description
Dotés d’un dia. ext. nominal de 5 mm, ces inserts Thermo Scientific™ National s’adaptent à la plupart des flacons à sertir à ouverture standard.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
National |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons à ouverture standard