Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs jetables en polypropylène pour appareils robotisés Nalgene™
Améliorez votre autonomie et l’efficacité de vos dosages grâce à ces réservoirs robotisés jetables en polypropylène, disponibles dans un format de microplaques standard avec un volume de 300 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 1200-1300
261.58 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10466392
  • 358.00€ / 40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Améliorez votre autonomie et efficacité de dosage grâce aux réservoirs robotisés jetables en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Dotés d’un format de microplaque standard avec un volume de 300 ml, la conception alvéolée qui minimise le volume mort et dispose de baffles qui minimisent les éclaboussures. Le modèle à fond plat est conçu pour répondre à d’innombrables dosages, à la fois dans des environnements manuels et automatisés.
  • La version à fond alvéolé est particulièrement recommandée pour les formats de 96 puits.
  • La structure à fond plat convient bien aux formats de 6, 12, 96, 384 et 1 536 puits.
  • Leur fabrication en polypropylène résiste à la manipulation robotisée des liquides en simplifiant les dosages automatisés et en améliorant l’autonomie.
  • Le réservoir est compatible avec la plupart des bras robotisés, des chargeurs de plaques, des outils de préhension et des configurations de plateformes.
  • Le volume du réservoir est de 300 ml (capacité jusqu’au rebord de 345 ml) avec des graduations moulées tous les 100 ml.
  • Le réservoir est empilable pour en faciliter le chargement et la manipulation automatisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Satisfait aux recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
300 ml
Polypropylène
Réservoir
43 mm
86 mm
4
128 mm
Plat
naturel
3,4 x 5 x 1,75 po (86 x 128 x 43 mm)
Non stérile
1,75 po
3,4 po
40
5 po
Plaques simples à 6 puits, plaques à 12 puits, plaques à 96 puits, plaques à 384 puits, plaques à 1 536 puits
Documents
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1424660 Type de certificatCertificat de conformité Date29/03/2025 Catalog Number1200-1300
Numéro de lot1420384 Type de certificatCertificat de conformité Date14/01/2025 Catalog Number1200-1300
Numéro de lot1314659 Type de certificatCertificat de conformité Date09/12/2024 Catalog Number1200-1300
Numéro de lot1272987 Type de certificatCertificat de conformité Date09/12/2024 Catalog Number1200-1300
Numéro de lot1319091 Type de certificatCertificat de conformité Date09/12/2024 Catalog Number1200-1300
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    9
    Minutes
    7
    Secondes
    37
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    9
    Minutes
    7
    Secondes
    37
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Réservoirs jetables en polypropylène pour appareils robotisés Nalgene™ > Réservoir, 300 ml, fond plat, non stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.