Learn More
Hamilton™ Récipient de réactif 1T, autonome, avec couvercle, 60 ml
Marque: Hamilton™ 56694-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La gamme de consommables Hamilton est produite dans une salle blanche de classe ISO 8, basée sur les normes ISO 14644 ainsi qu’ISO 9001 et ISO 13485. Hamilton ne compte pas seulement sur une analyse statistique de la qualité pour assurer la meilleure qualité du produit. Par exemple, chaque pointe CO-RE est examinée pour vérifier la concentricité de son orifice et l’absence de bavure issue du processus de moulage. TüV Rheinland certifie que notre système de gestion de la qualité installé a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes de haute performance pour la conception et la fabrication de produits jetables. La plupart des consommables sont conformes aux directives CE relatives au marquage CE et aux DIV. Pour répondre aux besoins hautement sophistiqués des laboratoires des domaines de la génomique, de la protéomique, de la cellomique, de la médecine légale et de la découverte de médicaments, Hamilton a considérablement affiné les exigences de production pour les produits jetables stériles et non stériles. La pureté biologique supérieure des cônes de pipette CO-RE, tubes et récipients de réactifs est garantie par un processus de production contrôlé. Le personnel qualifié et la production automatisée en salles blanches permettent une fabrication sans contamination. À intervalles réguliers, le lot de production est soumis à une méthode de PCR hautement sensible pour garantir la conformité aux critères de pureté définis sans Dnase / Rnase, pyrogène ni inhibiteur de PCR. Hamilton a présenté une nouvelle qualité de pureté, en particulier pour les travaux médico-légaux, afin d’éliminer le risque résiduel de contamination des produits propres. Outre les exigences de pureté les plus strictes pendant le processus de production, une étape supplémentaire est effectuée lors de la fabrication et de l’emballage des produits finis jetables. Ce traitement assure l’élimination efficace des contaminants en détruisant physiquement toutes les molécules d’ADN. Conformément à la revue Forensic Science International (FSI), Hamilton a validé le processus de traitement pour prouver l’efficacité de l’élimination de l’ADN amplifiable. Considérant qu’un seul événement de contamination provenant de l’ADN étranger pendant une enquête médico-légale peut entraîner un profilage incorrect de l’ADN, rendant la preuve sans valeur, l’engagement d'Hamilton envers la pureté est de la plus haute importance.Une gamme de réservoirs de réactifs allant de 60 à 200 ml est disponible et peut être placée dans un portoir de réactif sur les plateformes de pipetage automatisé STAR et NIMBUS. La géométrie spéciale du fond minimise les volumes résiduels. Tous les réservoirs sont en polypropylène.
- Récipients de réactifs pour les systèmes de pipetage automatisé Microlab STAR et NIMBUS
- Fabriqué dans des conditions de chambre propre et certifié : CE et IVD
- Plusieurs tailles disponibles : 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml
Spécification
Polypropylène | |
Réservoir de réactif autonome avec couvercle | |
Conditionnement individuel | |
60 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Récipient de réactif 1T, autonome, avec couvercle, 60 ml >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu