Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs jetables en polypropylène pour appareils robotisés Nalgene™
Améliorez votre autonomie et l’efficacité de vos dosages grâce à ces réservoirs robotisés jetables en polypropylène, disponibles dans un format de microplaques standard avec un volume de 300 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 1200-2301
264.08 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez votre autonomie et efficacité de dosage grâce aux réservoirs robotisés jetables en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Dotés d’un format de microplaque standard avec un volume de 300 ml, la conception alvéolée qui minimise le volume mort et dispose de baffles qui minimisent les éclaboussures. Le modèle à fond plat est conçu pour répondre à d’innombrables dosages, à la fois dans des environnements manuels et automatisés.
- La version à fond alvéolé est particulièrement recommandée pour les formats de 96 puits.
- La structure à fond plat convient bien aux formats de 6, 12, 96, 384 et 1 536 puits.
- Leur fabrication en polypropylène résiste à la manipulation robotisée des liquides en simplifiant les dosages automatisés et en améliorant l’autonomie.
- Le réservoir est compatible avec la plupart des bras robotisés, des chargeurs de plaques, des outils de préhension et des configurations de plateformes.
- Le volume du réservoir est de 300 ml (capacité jusqu’au rebord de 345 ml) avec des graduations moulées tous les 100 ml.
- Le réservoir est empilable pour en faciliter le chargement et la manipulation automatisés.
Spécification
Satisfait aux recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
300 ml | |
Polypropylène | |
Réservoir | |
43 mm | |
86 mm | |
4 | |
128 mm | |
Alvéolé |
naturel | |
3,4 x 5 x 1,75 po (86 x 128 x 43 mm) | |
Stérile | |
1,75 po | |
3,4 po | |
40 | |
5 in | |
Plaques à 96 puits |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419946 | Certificat de conformité | 05/02/2025 | V63997,1200-2301 |
1333273 | Certificat de conformité | 09/12/2024 | 1200-2301 |
1301002 | Certificat de conformité | 09/12/2024 | 1200-2301 |
1300292 | Certificat de conformité | 09/12/2024 | 1200-2301 |
1416704 | Certificat de traitement | 02/01/2025 | V63997,1200-2301 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
9Minutes
7Secondes
37 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
9Minutes
7Secondes
37
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.