Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs jetables en polypropylène pour appareils robotisés Nalgene™
Code produit. p-4525615
Click to view available options
Forme du fond:
Alvéolé
Plat
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 10466392
Marque: Thermo Scientific™ 12001300
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez votre autonomie et l’efficacité de vos dosages grâce à ces réservoirs robotisés jetables en polypropylène, disponibles dans un format de microplaques standard avec un volume de 300 ml.
Améliorez votre autonomie et efficacité de dosage grâce aux réservoirs robotisés jetables en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Dotés d’un format de microplaque standard avec un volume de 300 ml, la conception alvéolée qui minimise le volume mort et dispose de baffles qui minimisent les éclaboussures. Le modèle à fond plat est conçu pour répondre à d’innombrables dosages, à la fois dans des environnements manuels et automatisés.
  • La version à fond alvéolé est particulièrement recommandée pour les formats de 96 puits.
  • La structure à fond plat convient bien aux formats de 6, 12, 96, 384 et 1 536 puits.
  • Leur fabrication en polypropylène résiste à la manipulation robotisée des liquides en simplifiant les dosages automatisés et en améliorant l’autonomie.
  • Le réservoir est compatible avec la plupart des bras robotisés, des chargeurs de plaques, des outils de préhension et des configurations de plateformes.
  • Le volume du réservoir est de 300 ml (capacité jusqu’au rebord de 345 ml) avec des graduations moulées tous les 100 ml.
  • Le réservoir est empilable pour en faciliter le chargement et la manipulation automatisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Satisfait aux recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Couleur naturel
Capacité (métrique) 300 ml
Dimensions (L x l x H) 3,4 x 5 x 1,75 po (86 x 128 x 43 mm)
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir
Hauteur (impériale) 1,75 po
Hauteur (métrique) 43 mm
Longueur (impériale) 3,4 po
Longueur (métrique) 86 mm
Nbre par carton 40
Nb par paquet 4
Largeur (impériale) 5 po
Largeur (métrique) 128 mm
Compatibilité des plaques Plaques simples à 6 puits, plaques à 12 puits, plaques à 96 puits, plaques à 384 puits, plaques à 1 536 puits
Forme du fond Plat
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.