Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits, à profil bas
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
86 ml
90 ml
92 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Canaux:
1 bac de fond
384 bacs de fond
96 bacs de fond
Conditionnement:
25/boîte
Conditionnement individuel ; 25/boîte
Conditionnement:
25 pièces
Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
- Durables et économiques
- Différents formats pour plusieurs applications
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 90 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Nbre par carton | 25/carton |
| Nb par paquet | 1/Bte |
| Conditionnement | Conditionnement individuel ; 25/boîte |
| Canaux | 1 bac de fond |
| Afficher plus |