Learn More
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15470359
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470359
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15470359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63589.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161321-36-4
Formule moléculaire C23H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 379.46
Numéro MDL MFCD00190878
Clé InChI BWQQGHPODCJZDB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-chg-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, s-cyclohexyl 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino acetic acid, fmoc-l-cyclohexylglycine, ambotzfaa1713, fmoc-cyclohexyl-gly-oh, bicr147, n-fmoc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-alpha-fmoc-amino cyclohexaneacetic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylglycineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6976353
SMILES OC(=O)C(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine
Nom IUPAC 2-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)acetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 379.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26I033 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberH63589.MD,H63589.03,H63589.06
Numéro de lot81302319 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH63589.MD,H63589.03,H63589.06
Numéro de lotT07G013 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberH63589.MD,H63589.03,H63589.06
Nom du produit
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >