Learn More
Glycine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents™
Code produit. 10061073
1 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Glycine (cristaux blancs ou poudre cristalline)
La glycine est utilisée dans la préparation de tampons d’électrophorèse et de milieux de culture Tris–Glycine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion 182°C
Absorbance 0.1 AU max. at 280nm
Ammonium 0.02% max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5,9 à 6,4
Couleur Blanc
Chlorure 0.003% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.10% max.
Identification Pass Test
Fer (Fe) 7ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.20% max.
Autres acides aminés Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Merck Index 15, 4526
Densité 1.595g/cm³
Quantité 1 kg
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0%
Forme physique Poudre
Nom du produit
Glycine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents™ >