Learn More
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480359
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15480359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63589.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 161321-36-4 | C23H25NO4 | 379.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161321-36-4
Formule moléculaire C23H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 379.46
Numéro MDL MFCD00190878
Clé InChI BWQQGHPODCJZDB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-chg-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, s-cyclohexyl 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino acetic acid, fmoc-l-cyclohexylglycine, ambotzfaa1713, fmoc-cyclohexyl-gly-oh, bicr147, n-fmoc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-alpha-fmoc-amino cyclohexaneacetic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylglycine
CID PubChem 6976353
SMILES OC(=O)C(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine
Nom IUPAC 2-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)acide acétique
Quantité 5 g
Poids de la formule 379.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide