Learn More
Fisherbrand™ Générateur PowerPro 300
Description
- Convient pour une utilisation avec les cuves d’électrophorèse horizontale et les cuves d’électrophorèse verticale OmniPage Mini
- Protocoles prédéfinis intégrés et possibilité pour les utilisateurs de créer et d’enregistrer des protocoles pour leurs propres systèmes
- Un écran LCD TFT 2,4 po affiche les paramètres de fonctionnement actifs
- Permet à l’utilisateur de parcourir les protocoles prédéfinis et enregistrés
- Peut fonctionner à une tension constante, à un courant constant ou à une puissance constante et peut stocker jusqu’à 30 programmes comportant jusqu’à 6 étapes chacun
- La touche de pause/reprise permet de mettre temporairement sur pause un cycle afin d’inspecter le gel et de redémarrer à partir de la même position
Spécification
1 à 700 mA/1 mA | |
Mode constant : 9 999 (min) avec alarme, mode programmable : 999 (min) avec alarme | |
LCD TFT de 2.4 po | |
100-240 V |
Applications d’électrophorèse courante | |
Générateur pour électrophorèse | |
5 à 300 V / 1 V. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Générateur PowerPro 300 > Générateur pour électrophorèse
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu