Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1
Code produit. 11942935
Click to view available options
Comprend:
Ports d’échange de tampon
Sans ports d’échange tampons
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11942935
Marque: Thermo Scientific™ B1BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulez et faites tourner un gel dans la même chambre sans ruban ni pièces supplémentaires nécessaires avec le coulage étanche des systèmes d’électrophorèse sur gel- Mini.
Les systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast B1sont suffisamment économiques pour permettre à chaque chercheur de faire l'acquisition d'un modèle.
Le système d’électrophorèse sur minigel Owl B1 EasyCast comprend un moule étanche permettant de couler et d’analyser le gel dans la même chambre sans utiliser de film adhésif ou d’autres accessoires Sa robutesse et facilité d'utilisation en font le modèle de choix par excellence des étudiants et des chercheurs travaillant sur de grands volumes.
Caractéristiques :
  • Le système offre une large gamme de peignes.
  • Les deux fentes du plateau de gel doublent la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits.
  • Les plateaux du gel UVT sont sérigraphiés d’une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
Inclut :
  • Chambre tampon principale
  • Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel sont fixés les câbles d’alimentation
  • Plateau de gel transparent aux UVT avec joint d’étanchéité Thermo Scientific™ EasyCast™
  • Deux peignes : 10 & 14 puits réversibles de 1,0/1,5 mm d'épaisseur
Informations de commande :
Disponible avec option des raccords de sortie permettant la recirculation des tampons (B1-BP). Nécessite une pompe à recirculation externe.
Garantie et services :
  • Trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Owl
Type Mini
Comprend Ports d’échange de tampon
Taille de l’échantillon 5 à 34
Volume (métrique) du tampon 600mL
Dimensions (L x l x H) 8.63 x 5.88 x 3.75 in (22 x 15 x 9.5 cm)
Longueur (impériale) 8.63 po
Longueur (métrique) 22cm
Longueur (métrique) globale 11cm
Largeur (impériale) 5,88 po
Largeur (métrique) 15cm
Largeur (métrique) du gel 9cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 9.5cm