Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast™
Code produit. 11972945
Click to view available options
Comprend:
EasyCast
EasyCast avec ports d’échange de tampon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11972945
Marque: Thermo Scientific™ B1ABP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A fournissent des résultats consistants, sans difficulté.
Les systèmes d'électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A fournissent des résultats consistants, sans difficulté.
Le système sur minigel Owl EasyCast B1A est conçu pour fournir des schémas de séparation en bandes consistants, sans difficulté. De taille parfaite pour la détermination des plages de poids moléculaire de fragments de PCR ou de molécules d'ADN de dimensions plus importantes. La conception Tout-en-un permet de couler et d'analyser le gel dans la chambre pour solution tampon, éliminant le recours à un instrument supplémentaire.
Caractéristiques :
  • Les deux encoches de peigne du plateau de gel permettent de doubler la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits d’échantillons.
  • Les plateaux de gel transparents aux UV (UVT) sont sérigraphiés avec une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
  • Coulage étanche permettant de couler et d’analyser le gel dans la même chambre sans rouleau ni pièces supplémentaires nécessaires
  • Analyse de 5 à 24 échantillons en 15 minutes.
Informations de commande :
Disponibles avec des ports d’échange de tampon (B1A-BP) en option à utiliser avec une pompe de recirculation externe.
Inclut :
  • Chambre pour tampon principale
  • Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
  • Plateau de gel transparent aux UV (UVT) avec joint d’étanchéité Thermo Scientific™ EasyCast
  • Deux peignes à usage intensif, monoblocs, à double face : 6 & 10 puits, épaisseur de 1,0 à 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Owl
Type Mini
Comprend EasyCast avec ports d’échange de tampon
Taille de l’échantillon 5 à 24
Volume (métrique) du tampon 400mL
Dimensions (L x l x H) 6.31 x 4.13 x 3.75 in (16 x 10.5 x 9.5 cm)
Longueur (impériale) 6.31 po
Longueur (métrique) 16cm
Longueur (métrique) globale 8cm
Largeur (impériale) 4.13 po
Largeur (métrique) 10.5cm
Largeur (métrique) du gel 7cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 9.5cm