Description
- Inclut des plateaux de gel de 200 x 100 mm et 200 x 200 mm.
- Plateau de gel de 200 x 250 mm également disponible
- Peut traiter jusqu’à 550 échantillons
- Faibles volumes de tampon
- Idéal pour les séparations sur une longue durée
- Moulé par injection
- Conçu principalement pour la séparation d’un nombre élevé d’échantillons de PCR ou de clonage.
Spécification
Jusqu’à 550 échantillons | |
Compatible avec les plateaux de gel 200 x 250 mm | |
Plateaux de gel 200 x 100 mm et 200 x 200 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Maxi système sur gel horizontal > Longueur :230mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu