Learn More
Fisherbrand™ Alimentation, Mini 300 V Plus
Délivre une puissance allant jusqu’à 300 V (volts) et 400 mA. L’alimentation électrique 300 V Fisherbrand™ Mini Plus inclut une compatibilité double tension.
Marque:  Fisherbrand™ MINI300VPLUS
Code produit. 12643546
  • 631.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Meilleures fonctions de sécurité intégrées
  • Affichage LED à trois chiffres
  • Fonction d’alarme
  • Boîtier en PC facile d’entretien
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
  • Fisherbrand Meet the Family
Nom du produit
Fisherbrand™ Alimentation, Mini 300 V Plus >