Learn More
Cytiva Joints pour microplaques
Autocollant avec adhésif inerte. Les joints pour microplaques Whatman™ empêchent les déversements et réduisent l’évaporation des échantillons.
Marque: Cytiva 7704-0001
97.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24292" pour bénéficier de cette offre.
Description
Self-sticking with inert adhesive. Whatman™ Microplate Seals prevent spillage and reduce sample evaporation.
- Contrôlent l’humidité et réduisent l’évaporation des échantillons.
- Empêchent tout déversements et toute contamination.
- Les joints à froid sont autocollants avec adhésif inerte.
- Les joints thermiques sont disponibles en polyester transparent ou en feuille d’aluminium.
- Les joints thermiques sont uniquement destinés aux microplaques en PP et sont appliqués grâce à la chaleur et la pression.
Spécification
Transparent | |
100 pièces | |
Film de scellage à froid fin avec emballage adhésif |
Polyester | |
Utilisés pour contrôler l’humidité et réduire l’évaporation des échantillons | |
0,05 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant