Learn More
Thermo Scientific™ Bande adhésive pour microplaques
Supporte des températures comprises entre –30°C et +80°C
Marque: Thermo Scientific™ 9503130
23.60 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Description
Supporte des températures comprises entre –30°C et +80°C
Le film de scellage est un accessoire destiné à être utilisé avec des microplaques.
- En PVC
- Non stérile
- Plage de températures : -30°C à +80°C
Informations sur la commande
Boîte de 100
Spécification
PVC | |
100 | |
-30° à 80°C |
Non stérile | |
Bande adhésive pour microplaques |