Learn More
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques
Une solution jetable, économique et pratique
Marque:  Axygen™ PCR-SP
163.37 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12772796
  • 347.00€ / 500 pièces
Spotlight
Utilisez le code promo 24156 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Polyester
5.74 po
500
5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm)
79.6 mm
Film de scellage AxySeal
80 μm
Non stérile
146 mm
100
3.13 po
Permet de sceller des plaques de culture de tissu, convient au stockage et à l’incubation à court terme ainsi qu’au transport et au confinement de solutions présentant un risque biologique
Acrylique
-80°C à +104°C
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Économisez jusqu'à 59% sur notre sélection premium pour l’analyse et les tests de contrôle qualité
    Code promotionnel: 24140
    Expire2025-08-24
    Jours
    81
    Heures
    15
    Minutes
    8
    Secondes
    20
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24156
    Expire2025-06-30
    Jours
    26
    Heures
    15
    Minutes
    8
    Secondes
    20
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/05/2025 et le 30/06/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques > Polyester ; 74 μm ; -40 °C à 104 °C ; ELISA