Learn More
Corning™ Bande adhésive pour microplaques en polyester non stérile
Assure une étanchéité de puits à puits sur toute la microplaque afin d’éliminer l’effet de bord dans les dosages ELISA sensibles. Le film de scellage pour microplaques en polyester non stérile Corning™ est adapté à l’étanchéité des microplaques de culture tissulaire, à une incubation de stockage à court terme, pour le transport et le confinement des solutions.
Marque: Corning™ 4612
379.81 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Application et retrait faciles pour un stockage à court et à long terme
- Offre une fermeture étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation
- Le film de scellage en aluminium (réf. ° et 6569 6570) convient pour une utilisation entre –80°C et +150°, n’est pas transparent et est perçable.
- Le film de scellage respirant (réf. 3345) permet l’échange de gaz à la surface.
- Le film de scellage optique universel (réf. . 6575) convient pour une utilisation entre -70°C et 100°C et est transparent.
Spécification
Transparent | |
Non stérile | |
100/boîte | |
-40°C à +120°C |
Polyester | |
500 | |
Bande adhésive pour microplaques |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant