Learn More
Méthanol, puriss., Honeywell Code produit.: 15642580
Méthanol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Code produit. 15642580
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
20 kg
25 L
160 kg
Code produit. 15642580
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 242292.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph Eur
Densité 0.791 to 0.793g/mL at 20°C, 0.791g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 9°C (48.2°F)
Température d’allumage 725°F
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Numéro UN 1230
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotO2410 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number24229-2.5L
Numéro de lotO1490 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/10/2024 Catalog Number24229-2.5L
Numéro de lotO0500 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/05/2024 Catalog Number24229-2.5L
Numéro de lotN3410 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog Number24229-2.5L
Numéro de lotN2120 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2023 Catalog Number24229-2.5L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, puriss., Honeywell >