Learn More
Méthanol, Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. 16603964
Click to view available options
:
190 L
Code produit. 16603964
Marque: Honeywell Burdick & Jackson 65757190L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.79 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 64°C to 65°C (1013 hPa)
Quantité 190 L
Point d’éclair 11°C
Formule moléculaire CH4O
Formule linéaire CH3OH
Beilstein 1098229
Synonyme Methyl alcohol
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Qualité ACS