Learn More
Méthanol, + de 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10107660
Méthanol, + de 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10107660
1 l, Flacon en verre EcoSafPak™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Tambour métallique
Code produit. 10107660
Marque: Thermo Scientific Acros 423950010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Méthanol
Point de fusion -98.0°C
Densité 0.7910g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 l
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 à 1.3300
Plage de pourcentage du dosage + de 99.8 %
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 0.791
Acide titrable 0.0003 meq/g max.
Formule linéaire CH3OH
Base titrable 0.0002 meq/g max.
Tension de vapeur Tension de vapeur : 128 hPa à 20°C
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Eau 0.1 % max. (K.F.)
Fieser 11,322 ; 13,337
Merck Index 15, 6029
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : miscible avec l’eau. Autres solubilités : miscible avec l’éthanol, l’éther, le benzène, les cétones et la plupart des autres solvants organiques
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB0547948A Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog Number423950025,423950010,423950250,423955000
Numéro de lotA0466028 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog Number423950025,423950010,423950250,423955000
Numéro de lotA0466029 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/09/2024 Catalog Number423950025,423950010,423950250,423955000
Numéro de lotA0466027 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/09/2024 Catalog Number423950025,423950010,423950250,423955000
Numéro de lotB0547533A Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number423950025,423950010,423950250,423955000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, + de 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >