Learn More
Méthanol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10141720 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 10141720
Marque: Fisher Chemical M/4000/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CH4O, numéro CAS 67-56-1, alcool méthylique, alcool colonial, naphte de bois, esprit de bois, alcool de bois, méthylol, alcool pyroxylique, hydroxyde de méthyle, naphte colombien, carbinol, 2,5 L, 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, méthanol, -98°C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Specifications
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa à 20°C
Viscosité 0.55 cp à 20°C
Poids de la formule 32.04 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol