Learn More
N, N-Diméthylformamide, 99,8 %, extra sec over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
22.12 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, C3H7NO, numéro CAS-68-12-2, n,n-diméthylméthanamide, n-formyldiméthylamine, formamide, n,n-diméthyl, dwuméthyloformamide, diméthylformamide, dmfa, diméthyl formamide, diméthylformamide, dmf, 1 L, 0,01 % max., pression de vapeur : 4,9 mbar à 20°C, 04, 58
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide |
Point de fusion | -61.0°C |
Note relative au nom | water <50 ppm |
% min. CAS | 99.75 |
Couleur | Blanc à beige |
% max. CAS | 100.0 |
Informations sur la décomposition | >350°C |
Densité | 0.9450g/mL |
Point d’ébullition | 153.0°C |
Quantité | 100 mL |