Learn More
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 26 publications
Marque: Novus Biologicals NBP2-25158
474.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
mCherry Polyclonal antibody specifically detects mCherry in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry - Free Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount.
Spécification
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating) | |
Polyclonal | |
IgY |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
mCherry Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Unconjugated
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu