Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
Marque: Brady™ 811694
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes en losange auto-adhésives
- Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
- Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Brillant | |
250/Bte | |
Base en acrylique permanente, sensible à la pression, Pressure-sensitive | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Gaz comprimé | |
Noir sur blanc |
PIC 1804-100*100-B7541-RLL | |
Polyester | |
Marqueurs individuels sur un rouleau | |
Polyester laminé | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamant | |
Symbole SGH |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé > Gaz comprimé ; Largeur : 100 mm ; boîte de 250
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu