Learn More
Alla France™ Densimètre M50
Le densimètre M50 Alla France™ est conçu pour mesurer la densité relative d’un liquide.
Marque:  Alla France™ 3500MC075/20/B-qp
Code produit. 11743433
  • 60.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température d’étalonnage de 20°C
  • À usage général
Spécification
Spécification
Densimètre
0,001 g/ml
270 mm
± 0,001
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791
0,75 à 0,8 g/ml
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Alla France™ Densimètre M50 > Plage : 0,75 à 0,8 g/ml