Learn More
Brannan™ 200 Densimètres de gravité propres à la série
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,800 à 1,000 g/ml
1,00 à 1,20 g/ml
1,200 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,800 g/ml
1,800 à 2,000 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
L’échelle à densité relative 60/60°F compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau, à 60°F (15,6°C).
- Construit en verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Type | Densimètre de gravité spécifique |
| Précision | ±0,002 g/ml |
| Incréments | 0,002 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 650 et dans l’article 1960 (désormais remplacé) de la norme britannique 718 |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Type de lest | Grenaille d’acier |
| Plage Baumé | 1 à 1,2 g/ml |
| À utiliser avec (application) | Pour une tension superficielle de 0,8 à 1,0 g/ml |
| Plage de densité relative | 1,00 à 1,20 g/ml |
| Afficher plus |