Learn More
Alla France™ Densimètre M50
Le densimètre M50 Alla France™ est conçu pour mesurer la densité relative d’un liquide.
57.45€ - 71.50€
Spécification
Type | Densimètre |
---|---|
Précision | ± 0,001 |
Incréments | 0,001 g/ml |
Certifications/Conformité | ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 |
Longueur (métrique) | 270 mm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11743433
|
Alla France™
3500MC075/20/B-qp |
0,75 à 0,8 g/ml |
60.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11753433
|
Alla France™
3500MC080/20/B-qp |
0,8 à 0,85 g/ml |
57.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11723443
|
Alla France™
3500MC105/20/M-qp |
1,05 à 1,10 g/ml |
71.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Température d’étalonnage de 20°C
- À usage général
Spécification
Densimètre | |
0,001 g/ml | |
270 mm |
± 0,001 | |
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alla France™ Densimètre M50