Learn More
Alla France™ Densimètre M50
Le densimètre M50 Alla France™ est conçu pour mesurer la densité relative d’un liquide.
Marque:  Alla France™ 3500MC105/20/M-qp
Code produit. 11723443
  • 71.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température d’étalonnage de 20°C
  • À usage général
Spécification
Spécification
Densimètre
0,001 g/ml
270 mm
± 0,001
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791
1,05 à 1,10 g/ml
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Alla France™ Densimètre M50 > Plage : 1,05 à 1,10 g/ml