Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires LIPODEX™ E pour GC
Permet d’analyser de nombreux composés sans dérivatisation. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ LIPODEX™ E pour GC sont des phases avec huit unités de glucose γ-cyclodextrine pour la séparation énantiomère en chromatographie en phase gazeuse. Cette phase lipophile avec des ligants non polaires longs est une phase chimiquement non liée.
Marque:  Macherey-Nagel™ 723368.50
Code produit. 10105181
  • 2065.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
L’eau en tant que solvant est strictement interdite pour toutes les phases de cyclodextrine. Il est recommandé de sécher l’échantillon et de le dissoudre dans un solvant non polaire approprié.
Description
Description
L’un des principaux avantages des colonnes LIPODEX est que de nombreux composés peuvent être analysés sans dérivatisation. Toutefois, pour certaines substances, l’énantiosélectivité peut être favorablement influencée par la formation de dérivés. La alkylation et/ou l’acylation régiosélective des groupes hydroxyles conduit à des phases lipophiles avec une énantiosélectivité variable, qui sont bien adaptées aux analyses d’énantiomères GC.
Il n’est pas possible de faire une prévision générale sur quelle phase LIPODEX™ pourra résoudre une tâche de séparation donnée. Même pour les composés ayant de petites différences structurelles ou dans des séries homologues, l’énantiodifférenciation peut être très différente.
  • Matériau de base : oligosaccharides cycliques composés de huit unités de glucose γ-cyclodextrine liées par des liaisons α-1,4
  • octakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-butyryl)-γ-cyclodextrine
  • Ligands : R2=R6=pentyle, R3=butyryle ; n=3
  • Recommandé pour les acides α-aminés, esters d’acides α- et β-hydroxycarboxyliques, alcools (TFA), diols (TFA), cétones, phéromones (acétals cycliques), amines, halogénures d’alkyle, lactones
Spécification
Spécification
Pour les opérations isothermes : 200°C, pour les isothermes courts dans un programme de température : 220°C
Colonne capillaire GC
Lipodex™ E
50 m
Apolaire
0,4 mm
0,25 mm
Séparation des énantiomères
Lipodex™ E
1/boîte
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires LIPODEX™ E pour GC > Longueur :50 m ; diamètre intérieur : 0,25mm