Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires LIPODEX™ D pour GC
Permet d’analyser de nombreux composés sans dérivatisation. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ LIPODEX™ D pour GC sont des phases avec sept unités de glucose β-cyclodextrine pour la séparation énantiomère en chromatographie en phase gazeuse. Cette phase lipophile avec des ligants non polaires longs est une phase chimiquement non liée.
Marque: Macherey-Nagel™ 723366.50
Alert:
L’eau en tant que solvant est strictement interdite pour toutes les phases de cyclodextrine. Il est recommandé de sécher l’échantillon et de le dissoudre dans un solvant non polaire approprié.
Description
L’un des principaux avantages des colonnes LIPODEX est que de nombreux composés peuvent être analysés sans dérivatisation. Toutefois, pour certaines substances, l’énantiosélectivité peut être favorablement influencée par la formation de dérivés. La alkylation et/ou l’acylation régiosélective des groupes hydroxyles conduit à des phases lipophiles avec une énantiosélectivité variable, qui sont bien adaptées aux analyses d’énantiomères GC.
Il n’est pas possible de faire une prévision générale sur quelle phase LIPODEX™ pourra résoudre une tâche de séparation donnée. Même pour les composés ayant de petites différences structurelles ou dans des séries homologues, l’énantiodifférenciation peut être très différente.
- Matériau de base : oligosaccharides cycliques composés de sept unités de glucose β-cyclodextrine liées par des liaisons α-1,4
- heptakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-acetyl)-β-cyclodextrine
- Ligands : R2=R6=pentyle, R3=acétyle ; n=2
- Recommandé pour les amines (TFA), aminols (TFA), trans-cycloalcane-1,2-diols, trans-cycloalcane-1,3-diols (TFA),esters d’acides β-aminés
Spécification
Pour les opérations isothermes : 200°C, pour les isothermes courts dans un programme de température : 220°C | |
Colonne capillaire GC | |
Lipodex™ D | |
50 m | |
Apolaire |
0,4 mm | |
0,25 mm | |
Séparation des énantiomères | |
Lipodex™ D | |
1/boîte |