Learn More
Thermo Scientific™ Packs de solution saline tamponnée au Tris BupH™
Notre contrôle qualité garantit que chaque pack tampon à mélange sec produit des tampons homogènes sans pesée ni ajustement du pH. Videz simplement le contenu d’un sachet en aluminium dans un bécher, ajoutez les solvants appropriés et mélangez pour dissoudre.
Marque: Thermo Scientific™ 28376
Description
Nos sachets tampon à mélange sec sont faciles à utiliser. Videz simplement le contenu d’un sachet en aluminium dans un bécher, ajoutez de l’eau ultra-pure et mélangez pour dissoudre. Il n’est pas nécessaire de fabriquer à l’avance et de stocker de grands volumes de solution mère pour les besoins quotidiens.
Les avantages des sachets de poudre tampon prêts à l’emploi sont les suivants :• Considérations pratiques : pas de pesée ni d’ajustement du pH, pas besoin de stocker des composants individuels
• Qualité homogène : notre contrôle qualité garantit que chaque préparation générera le même tampon homogène
• Longue durée de conservation : le stockage sous forme de poudre sèche élimine les risques quant à la stabilité à long terme des solutions mères
Les sachets de solution saline tamponnée au phosphate BupH™ sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir une solution saline tamponnée au phosphate de sodium (PBS) pour une utilisation dans les réactions de réticulation et de marquage nécessitant l’absence d’amines. Chaque sachet de poudre à mélange sec BupH permet d’obtenir une solution PBS prête à l’emploi contenant du phosphate de sodium 0,1 M et du NaCl 0,15 M avec pH 7,2 lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau.
Les sachets de solution saline tamponnée au MES BupH sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir un tampon optimisé sans amine et sans carboxyle. Lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau, le tampon contient de l’acide 2-(N-morpholino)éthanosulfonique (MES) 0,1 M et du chlorure de sodium 0,9 % avec pH 4,7 pour les réactions de réticulation et de conjugaison avec carbodiimide (EDC).
Les sachets de tampon carbonate-bicarbonate BupH sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir 500 ml de tampon alcalin (pH 9,4) de carbonate de sodium (carb-bicarbonate). Ce tampon est utilisé pour l’enrobage ou la liaison d’anticorps de capture et d’autres protéines sur des microplaques en polystyrène pour les dosages ELISA et autres plaques. Lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau, chaque sachet permet d’obtenir une solution de carbonate-bicarbonate 0,2 M avec pH 9,4.
Les sachets de solution saline tamponnée au Tris BupH sont des sachets de poudre à mélange sec qui permettent d’obtenir une solution saline tamponnée au Tris-NaCl (TBS) pour les diluants et les tampons de lavage pour les dosages ELISA, le transfert Western et les procédures générales d’immunodosage. Chaque sachet permet d’obtenir du TBS prêt à l’emploi contenant du Tris 25 mM et du NaCl 0,15 M avec pH 7,2 lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau.
Les sachets de tampon au borate BupH sont des sachets de poudre à mélange sec permettant d’obtenir une solution tampon au borate pour une utilisation dans des procédures de modification des protéines nécessitant l’absence d’amines. Lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau, chaque sachet permet d’obtenir une solution contenant du borate 50 mM avec pH 8,5.
Les sachets de tampon de transfert Tris-Glycine BupH sont des sachets de poudre à mélange sec qui permettent d’obtenir 500 ml de tampon de transfert standard pour le transfert par électrophorèse en voie humide ou semi-sèche de protéines du gel à la membrane de transfert. Chaque sachet permet d’obtenir une solution de Tris 25 mM et de glycine 192 mM avec pH 8 lorsqu’il est dissous dans 400 ml d’eau et 100 ml de méthanol.
Les sachets de PBS Dulbecco modifié BupH sont des sachets de poudre à mélange sec qui permettent d’obtenir une solution saline physiologique tamponnée au phosphate de sodium et de potassium (D-PBS) pour les diluants ELISA et transferts Western et les tampons de lavage. Chaque sachet permet d’obtenir une solution PBS Dulbecco modifiée de phosphate de sodium 8 mM, de phosphate de potassium 2 mM, de NaCl 0,14 M et de KCl 10 mM avec pH 7,4 lorsqu’il est dissous dans 500 ml d’eau.
Spécification
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20-25°C. | |
BupH™ | |
40 paquets | |
7,2 | |
Poudre |
Mélange sec | |
Boîtes de solution saline tamponnée au Tris | |
ELISA, transfert Western | |
Tampon de Tris |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Dry-blend Buffered Packs
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium chloride
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
90Heures
23Minutes
5Secondes
16Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%