Learn More
Thermo Scientific™ Test au latex Legionella
Confirmez rapidement l’identité des sérogroupes de Legionella mises en culture sur des milieux sélectifs à l’aide de l’agglutination au latex.
Marque:  Thermo Scientific™ DR0800M
657.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11943532
  • 1080.00€ / 50 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Différenciez et confirmez rapidement l’identité des sérogroupes prédominants de Legionella mis en culture sur des milieux sélectifs grâce au test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Legionella.
Utilisez ce test d’agglutination au latex pour l’identification des espèces prédominantes de Legionella mises en culture sur des milieux en boîtes provenant soit de patients souffrant potentiellement de légionellose, soit de sources environnementales. Ce test permet l’identification distincte des Legionella pneumophila du sérogroupe 1 et des sérogroupes 2 à 14, ainsi que la détection de sept autres espèces de Legionella qui sont responsables de maladies chez les humains.
Les particules de latex bleues sensibilisées avec des anticorps s’agglutinent en présence d’antigènes spécifiques des parois cellulaires des Legionella pour former des amas visibles.
Les produits suivants sont disponibles pour une utilisation avec le test au latex Legionella et sont vendus séparément :
Réactif pour test du sérogroupe 1 de Legionella Pneumophila (réf. DR0801M)
Réactif pour test du sérogroupe 2-14 de Legionella Pneumophila (réf. DR0802M)
Réactif pour test des espèces de Legionella suivantes (réf. DR0800M)—Legionella longbeachae 1 & 2, Legionella bozemanii 1 & 2, Legionella dumoffii, Legionella gormanii, Legionella jordanis, Legionella micdadei et Legionella anisa
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
La légionelle
Kit de test au latex Legionella
Test au latex Legionella
Source environnementale
50 tests/kit
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6208763 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberDR0800M
Numéro de lot6203197 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/02/2025 Catalog NumberDR0800M
Numéro de lot6191279 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2025 Catalog NumberDR0800M
Numéro de lot6177077 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog NumberDR0800M
Numéro de lot6156361 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2024 Catalog NumberDR0800M
Nom du produit
Thermo Scientific™ Test au latex Legionella > Sérogroupe 1 de Legionella Pneumophila ; 50 tests